Tisk…
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinolin-2-yl)ethanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0153-1G OR0153-5G
APOSOR0153-1GEA 4630 CZK
APOSOR0153-1G APOSOR0153-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinolin-2-yl)ethanol 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinolin-2-yl)ethanol
Vzorec: C₁₈H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03452779
CAS číslo: 94004-77-0