Tisk…
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0152-1G
APOSOR0152-1GEA 1780 CZK
APOSOR0152-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230,27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426057
CAS číslo: 185848-10-6