Tisk…
4-Ethynylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: p-Ethynylbenzaldehyde, 4-ethynyl-benzaldehyde, Benzaldehyde,4-ethynyl-
OR01516-1G OR01516-25G OR01516-5G
APOSOR01516-1GEA 622 CZK
APOSOR01516-1G APOSOR01516-25G APOSOR01516-5G
4-Ethynylbenzaldehyde 97%
4-Ethynylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₆O
MW: 130.146 g/mol
Bod tání: 89…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664348
CAS číslo: 63697-96-1