Tisk…
3-Ethynylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01515-1G OR01515-5G OR01515-10G
APOSOR01515-1GEA 2280 CZK
APOSOR01515-1G APOSOR01515-5G APOSOR01515-10G
3-Ethynylbenzaldehyde 97%
3-Ethynylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₆O
MW: 130.1433 g/mol
Bod tání: 75…80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06245349
CAS číslo: 77123-56-9