Tisk…
ω-Bromo-2,4-dimethylacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-(2,4-dimethylphenyl)ethanone, α-Bromo-2,4-dimethylacetophenone, 2-Bromo-2',4'-dimethylacetophenone
OR015117-1G OR015117-5G OR015117-25G
APOSOR015117-1GEA 1040 CZK
APOSOR015117-1G APOSOR015117-5G APOSOR015117-25G
ω-Bromo-2,4-dimethylacetophenone 97%
ω-Bromo-2,4-dimethylacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO
Bod tání: 43…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017872
CAS číslo: 26346-85-0
UN: 3261
ADR: 8,III