Tisk…
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR015043-1G
APOSOR015043-1GEA 2570 CZK
APOSOR015043-1G
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Vzorec: C₉H₁₀ClN
MW: 167,636 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05861543
CAS číslo: 82771-60-6