Tisk…
2-Ethynylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Aminophenylacetylene
OR015038-10G OR015038-1G OR015038-5G
APOSOR015038-10GEA 12700 CZK
APOSOR015038-10G APOSOR015038-1G APOSOR015038-5G
2-Ethynylaniline 95%
2-Ethynylaniline
Vzorec: C₈H₇N
Bod varu: 229…230 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00168862
CAS číslo: 52670-38-9