Tisk…
5-Bromobenzothiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR015035-1G OR015035-25G OR015035-5G
APOSOR015035-1GEA 1040 CZK
APOSOR015035-1G APOSOR015035-25G APOSOR015035-5G
5-Bromobenzothiazole 98%
5-Bromobenzothiazole
Vzorec: C₇H₄BrNS
Bod tání: 105…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001442
CAS číslo: 768-11-6