Tisk…
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR015030-25G OR015030-5G
APOSOR015030-25GEA 19410 CZK
APOSOR015030-25G APOSOR015030-5G
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Vzorec: C₆H₁₃NO₃S
Bod varu: 197 °C/ 1mmHg
Bod tání: 73…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00106415
CAS číslo: 26475-62-7