Tisk…
5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01503-500MG
APOSOR01503-500MGEA 622 CZK
APOSOR01503-500MG
5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C9H7N3O2
MW: 189,1708 g/mol
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05678901
CAS číslo: 374064-02-5