Tisk…
7-Bromochroman-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR015010-10G OR015010-1G OR015010-5G
APOSOR015010-10GEA 7810 CZK
APOSOR015010-10G APOSOR015010-1G APOSOR015010-5G
7-Bromochroman-4-one
7-Bromochroman-4-one
Vzorec: C₉H₇BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09744055
CAS číslo: 18442-22-3