Tisk…
3,4-Dichlorophenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR015005-100G OR015005-25G OR015005-500G
APOSOR015005-100GEA 2690 CZK
APOSOR015005-100G APOSOR015005-25G APOSOR015005-500G
3,4-Dichlorophenyl isocyanate 97%
3,4-Dichlorophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO
Bod varu: 118…120 °C
Bod tání: 40…44 °C
Bod vzplanutí: 123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002017
CAS číslo: 102-36-3
UN: 2250
ADR: 6.1,II