Tisk…
2-Chloro-4-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR015002-100G OR015002-25G OR015002-5G
APOSOR015002-100GEA 3110 CZK
APOSOR015002-100G APOSOR015002-25G APOSOR015002-5G
2-Chloro-4-nitroaniline 98%
2-Chloro-4-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57
Bod varu: 326
Bod tání: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007665
CAS číslo: 121-87-9
UN: 2237
ADR: 6.1 III