2,6-Dichloropyridine-4-methanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol, 2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)pyridine
OR0150-1G
OR0150-5G
APOSOR0150-1GEA
744
CZK
APOSOR0150-1G
APOSOR0150-5G
2,6-Dichloropyridine-4-methanol 95+%
2,6-Dichloropyridine-4-methanol
Vzorec:
C₆H₅Cl₂NO MW: 178,0160 g/mol Bod tání: 127…130 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052638 CAS číslo: 101990-69-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...