2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR014997-25G
OR014997-5G
APOSOR014997-25GEA
695
CZK
APOSOR014997-25G
APOSOR014997-5G
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride 98%
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
Vzorec:
C₅H₉ClN₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012711 CAS číslo: 71574-33-9 |