Tisk…
4,6-Dichlorosalicylaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR014996-1G OR014996-5G
APOSOR014996-1GEA 0 CZK
APOSOR014996-1G APOSOR014996-5G
4,6-Dichlorosalicylaldehyde 98%
4,6-Dichlorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Bod tání: 50…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016590
CAS číslo: 78443-72-8