Tisk…
2-Anilinonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01497-500MG OR01497-1G
APOSOR01497-500MGEA 1490 CZK
APOSOR01497-500MG APOSOR01497-1G
2-Anilinonicotinic acid
2-Anilinonicotinic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128791
CAS číslo: 16344-24-4