3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
OR01491-1G
OR01491-250MG
OR01491-5G
APOSOR01491-1GEA
1240
CZK
APOSOR01491-1G
APOSOR01491-250MG
APOSOR01491-5G
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate 97%
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate
Vzorec:
C₁₀H₈N₂O₂ MW: 188,19 g/mol Bod tání: 250…258 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01248821 CAS číslo: 5071-61-4 |