Tisk…
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0149-1G OR0149-5G OR0149-25G
APOSOR0149-1GEA 4630 CZK
APOSOR0149-1G APOSOR0149-5G APOSOR0149-25G
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol
Vzorec: C₁₆H₂₀N₂O
Bod varu: 96…98 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426054
CAS číslo: 849021-31-4