Tisk…
(S)-(+)-Camptothecin
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (+)-Camptothecin, 4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano-[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
OR014824-1G OR014824-5G
APOSOR014824-1GEA 787 CZK
APOSOR014824-1G APOSOR014824-5G
(S)-(+)-Camptothecin
(S)-(+)-Camptothecin
Vzorec: C₂₀H₁₆N₂O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00081076
CAS číslo: 7689-03-4
UN: 1544
ADR: 6.1,III