Tisk…
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-tert-butylphenyl)ethanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0148-1G OR0148-5G
APOSOR0148-1GEA 4630 CZK
APOSOR0148-1G APOSOR0148-5G
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-tert-butylphenyl)ethanol 95+%
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-tert-butylphenyl)ethanol
Vzorec: C₁₉H₂₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426055
CAS číslo: 849021-34-7