Tisk…
3-(1-Adamantyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01478-1G OR01478-250MG
APOSOR01478-1GEA 9100 CZK
APOSOR01478-1G APOSOR01478-250MG
3-(1-Adamantyl)propanoic acid
3-(1-Adamantyl)propanoic acid
Vzorec: C₁₃H₂₀O₂
Bod tání: 147…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00194029
CAS číslo: 16269-16-2