Tisk…
Sulphamethoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0144-10G OR0144-5G
APOSOR0144-10GEA 705 CZK
APOSOR0144-10G APOSOR0144-5G
Sulphamethoxazole
Sulphamethoxazole
Vzorec: C₁₀H₁₁N₃O₃S
Bod tání: 166…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010546
CAS číslo: 723-46-6
EINECS: 211-963-3