Tisk…
Ethyl-2-naphthoyl formate, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl (naphth-2-yl)(oxo)acetate, Ethyl 2-(naphthalen-2-yl)-2-oxoacetate
OR0142-250MG OR0142-1G
APOSOR0142-250MGEA 5630 CZK
APOSOR0142-250MG APOSOR0142-1G
Ethyl-2-naphthoyl formate, technická kvalita
Ethyl-2-naphthoyl formate
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Bod varu: 138…140 °C/0,15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01934866
CAS číslo: 73790-09-7