5-Chloro-2-iodotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0133-100G
APOSOR0133-100GEA
2570
CZK
APOSOR0133-100G
5-Chloro-2-iodotoluene
5-Chloro-2-iodotoluene
Vzorec:
C₇H₆ClI MW: 252,48 g/mol Bod varu: 120…122 °C/15mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060665 CAS číslo: 23399-70-4 |