Tisk…
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0132-1G OR0132-250MG
APOSOR0132-1GEA 1950 CZK
APOSOR0132-1G APOSOR0132-250MG
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene 97+%
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene
Vzorec: C₉H₁₁BrO₂
Bod varu: 160 °C/30mmHg
Bod tání: 81…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00666999
CAS číslo: 13321-74-9