Tisk…
3-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0126-100G OR0126-25G OR0126-5G
APOSOR0126-100GEA 5360 CZK
APOSOR0126-100G APOSOR0126-25G APOSOR0126-5G
3-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
3-Amino-2,6-dichloropyridine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Bod tání: 120…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023417
CAS číslo: 62476-56-6
EINECS: 263-559-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III