Tisk…
Boc-Arg(NO₂)-OH
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0122-100G OR0122-25G OR0122-500G
APOSOR0122-100GEA 6480 CZK
APOSOR0122-100G APOSOR0122-25G APOSOR0122-500G
Boc-Arg(NO₂)-OH
Boc-Arg(NO₂)-OH
Vzorec: C₁₁H₂₁N₅O₆
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00065556
CAS číslo: 2188-18-3