Tisk…
α,α'-Dibromo-p-xylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0107-25G OR0107-100G
APOSOR0107-25GEA 1240 CZK
APOSOR0107-25G APOSOR0107-100G
α,α'-Dibromo-p-xylene
α,α'-Dibromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₈Br₂
Bod varu: 156 °C/23mmHg
Bod tání: 145…147 °C
Hustota: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000182
CAS číslo: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 3448
ADR: 6.1,II