Tisk…

4-Bromo-m-toluidine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3-Amino-6-bromotoluene, 4-Bromo-3-methylaniline, 5-Amino-2-bromotoluene

OR0103-25G OR0103-100G
APOSOR0103-25GEA 622 CZK
APOSOR0103-25G APOSOR0103-100G
4-Bromo-m-toluidine 98%
4-Bromo-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Bod varu: 240 °C
Bod tání: 79…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007828
CAS číslo: 6933-10-4
EINECS: 230-056-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR