Tisk…
5-Bromopyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0101-100G OR0101-250G
APOSOR0101-100GEA 3740 CZK
APOSOR0101-100G APOSOR0101-250G
5-Bromopyrimidine 98%
5-Bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₃BrN₂
Bod tání: 69…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006117
CAS číslo: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1