Tisk…
Ethyl-3,4-dichlorobenzoylformate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0096-1G OR0096-5G
APOSOR0096-1GEA 1580 CZK
APOSOR0096-1G APOSOR0096-5G
Ethyl-3,4-dichlorobenzoylformate 95%
Ethyl-3,4-dichlorobenzoylformate
Vzorec: C₁₀H₈Cl₂O₃
Bod varu: 121…123 °C/249mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01934864
CAS číslo: 34966-52-4