Tisk…
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzo[b]thiophen-2-ylboronic acid, 2-Benzothienylboronic acid
OR0093-1G OR0093-25G OR0093-5G
APOSOR0093-1GEA 622 CZK
APOSOR0093-1G APOSOR0093-25G APOSOR0093-5G
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Vzorec: C₈H₇BO₂S
MW: 178.02
Bod tání: 252…255 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01075674
CAS číslo: 98437-23-1