Tisk…
Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0092-1G OR0092-250MG OR0092-5G
APOSOR0092-1GEA 0 CZK
APOSOR0092-1G APOSOR0092-250MG APOSOR0092-5G
Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₂S
MW: 261,34 g/mol
Bod tání: 72…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01763475
CAS číslo: 4815-37-6