Ethyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0070-100G
OR0070-500G
APOSOR0070-100GEA
0
CZK
APOSOR0070-100G
APOSOR0070-500G
Ethyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Vzorec:
C₈H₁₅NO₂ Bod varu: 204 °C Hustota: 1,02 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006003 CAS číslo: 1126-09-6 EINECS: 214-416-7 |