Tisk…
2-Chlorocinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0066-250MG OR0066-500MG OR0066-1G OR0066-2.5G OR0066-5G
APOSOR0066-250MGEA 1660 CZK
APOSOR0066-250MG APOSOR0066-500MG APOSOR0066-1G APOSOR0066-2.5G APOSOR0066-5G
2-Chlorocinnamic acid
2-Chlorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₇ClO₂
Bod tání: 209…212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004372
CAS číslo: 3752-25-8
EINECS: 223-154-2