4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-(4-Acetyl-3-methylphenyl)acetamide
OR0064-1G
OR0064-5G
APOSOR0064-1GEA
827
CZK
APOSOR0064-1G
APOSOR0064-5G
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Vzorec:
C₁₁H₁₃NO₂ MW: 191.23 g/mol Bod tání: 137…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02258876 CAS číslo: 34956-31-5 |