Tisk…
3-Acetylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0060-100G OR0060-25G OR0060-5G
APOSOR0060-100GEA 7380 CZK
APOSOR0060-100G APOSOR0060-25G APOSOR0060-5G
3-Acetylbenzoic acid 98%
3-Acetylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₃
Bod tání: 163…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045847
CAS číslo: 586-42-5