Tisk…
3,4-Dichlorophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0058-100G OR0058-250G
APOSOR0058-100GEA 4070 CZK
APOSOR0058-100G APOSOR0058-250G
3,4-Dichlorophenol 98%
3,4-Dichlorophenol
Vzorec: C₆H₄Cl₂O
Bod varu: 145…146 °C
Bod tání: 64…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002258
CAS číslo: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
UN: 2020
ADR: 6.1,III