Tisk…
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyrocatechuic acid
OR0057-100G OR0057-25G OR0057-5G
APOSOR0057-100GEA 11510 CZK
APOSOR0057-100G APOSOR0057-25G APOSOR0057-5G
2,3-Dihydroxybenzoic acid
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₄
Bod varu: 95…96 °C/0,5mmHg
Bod tání: 208…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002446
CAS číslo: 303-38-8
EINECS: 206-139-5