Tisk…
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,4-Dimethoxyphenylacetic Acid
OR0056-100G OR0056-25G OR0056-5G
APOSOR0056-100GEA 9560 CZK
APOSOR0056-100G APOSOR0056-25G APOSOR0056-5G
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid 98%
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
MW: 196,2 g/mol
Bod tání: 108…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00183328
CAS číslo: 6496-89-5