2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR0054-100G
OR0054-25G
OR0054-5G
APOSOR0054-100GEA
53230
CZK
APOSOR0054-100G
APOSOR0054-25G
APOSOR0054-5G
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₂Cl₄O₂S Bod tání: 63…65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00024871 CAS číslo: 34732-09-7 UN: 3261 ADR: 8,III |