Tisk…
1-Hexyne
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR0049-250G OR0049-50G
APOSOR0049-250GEA 11410 CZK
APOSOR0049-250G APOSOR0049-50G
1-Hexyne
1-Hexyne
Vzorec: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Bod varu: 71…72 °C
Bod tání: –132 °C
Hustota: 0,715 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009504
CAS číslo: 693-02-7
EINECS: 211-736-9
UN: 3295
ADR: 3,II