Tisk…
4-Nitro-o-anisidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxy-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitroanisole
OR0045-1KG OR0045-500G
APOSOR0045-1KGEA 2690 CZK
APOSOR0045-1KG APOSOR0045-500G
4-Nitro-o-anisidine 98%
4-Nitro-o-anisidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15
Bod varu: 364
Bod tání: 138…142 °C
Hustota: 1.211 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007363
CAS číslo: 97-52-9
EINECS: 202-588-6