Tisk…
2'-Nitroacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
OR0043-10G OR0043-25G
APOSOR0043-10GEA 622 CZK
APOSOR0043-10G APOSOR0043-25G
2'-Nitroacetophenone 98%
2'-Nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Bod varu: 159 °C/16mmHg
Bod tání: 23…27 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007144
CAS číslo: 577-59-3
EINECS: 209-414-8