Tisk…

2,5-Dibromoaniline 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR0036-25G OR0036-5G OR0036-1G
APOSOR0036-25GEA 0 CZK
APOSOR0036-25G APOSOR0036-5G APOSOR0036-1G
2,5-Dibromoaniline 95%
2,5-Dibromoaniline
Vzorec: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Bod tání: 51…56 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007636
CAS číslo: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR