Tisk…

2-Chlorothioanisole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Chloro-2-(methylthio)benzene, 2-Chlorophenyl methyl sulphide

OR0032-100G OR0032-10G OR0032-25G
APOSOR0032-100GEA 3310 CZK
APOSOR0032-100G APOSOR0032-10G APOSOR0032-25G
2-Chlorothioanisole
2-Chlorothioanisole
Vzorec: C₇H₇ClS
MW: 158,65 g/mol
Bod varu: 239…240 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040124
CAS číslo: 17733-22-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR