Tisk…
2-Chlorostyrene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-2-vinylbenzene
OR0031-100G OR0031-25G
APOSOR0031-100GEA 6950 CZK
APOSOR0031-100G APOSOR0031-25G
2-Chlorostyrene
2-Chlorostyrene
Vzorec: C₈H₇Cl
MW: 138.6
Bod varu: 58…60 °C/7mmHg
Bod tání: –63 °C
Hustota: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000567
CAS číslo: 2039-87-4
EINECS: 218-026-8
UN: 1993
ADR: 3 III