5-Chloro-2-nitrobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0028-100G
OR0028-25G
OR0028-5G
APOSOR0028-100GEA
8070
CZK
APOSOR0028-100G
APOSOR0028-25G
APOSOR0028-5G
5-Chloro-2-nitrobenzamide
5-Chloro-2-nitrobenzamide
Vzorec:
C₇H₅ClN₂O₃ MW: 200,58 g/mol Bod tání: 157…160 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017509 CAS číslo: 40763-96-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...