Tisk…
4'-Chloro-3'-nitroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0027-25G OR0027-5G
APOSOR0027-25GEA 1330 CZK
APOSOR0027-25G APOSOR0027-5G
4'-Chloro-3'-nitroacetophenone
4'-Chloro-3'-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClNO₃
Bod tání: 99…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007083
CAS číslo: 5465-65-6
EINECS: 226-769-4